Learn More
4-Fluorbenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022620
18.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140-75-0
C7H8FN
125.146
MFCD00008120
IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
67326
(4-fluorphenyl)methanamin
C1=CC(=CC=C1CN)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140-75-0
C7H8FN
125.146
MFCD00008120
IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
67326
(4-fluorphenyl)methanamin
C1=CC(=CC=C1CN)F
4-Fluorobenzylamine is used as a potassium channel blocking agent. It is used in the synthesis of new tris-iron(III) chelates of 3-hydroxy-4-pyridinone ligands. It reacts with the α- and γ-carboxyl groups of folic acid to yield 18F-labeled folate2. It is an important building block for the synthesis of 18F-labeled compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorobenzylamin wird als Kaliumkanalblockierungsmittel verwendet. Es wird bei der Synthese neuer Tri-Eisen(III)-Chelate von 3-Hydroxy-4-pyridinon-Liganden verwendet. Es reagiert mit den α- und γ-Carboxylgruppen von Folsäure und ergibt F18-markiertes Folat2. Es ist ein wichtiger Baustein für die Synthese von 18F-markierten Verbindungen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzylamine
Dichte 1.095
Siedepunkt 182°C to 183°C
Flammpunkt 66°C (150°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.513
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 636501
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) ≥98%