Learn More
4-Fluorocatechol, TRC
Artikelnummer. 30402376
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402376 1 g
30395103 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5888281G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-32-8
Summenformel C6H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 128.1
Synonym Pyrocatechol, 4-fluoro- (8CI), 4-Fluoro-1,2-benzenediol, 4-Fluoro-2-hydroxyphenol
SMILES Oc1ccc(F)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorocatechol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5FO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H
Formelmasse 128.0274