Learn More
4-Fluorphenethylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorophenethylamine hydrochloride |
| CAS | 459-19-8 |
| Summenformel | C8 H10 F N . H Cl |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10FN.ClH/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-Fluorphenyl)ethanamin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.631 |
| Formelmasse | 175.056 |