Learn More
(4-Fluorphenyl)Methanesulfonylchlorid, ≥95 %, Maybridge
Marke:  Maybridge MO07801DA
Weitere Details : CAS : 103360-04-9 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10014042
  • 57.66 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
12-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
103360-04-9
208.631
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
2759108
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
C7H6ClFO2S
MFCD01631930
4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
(4-Fluorphenyl)methansulfonylchlorid
Spezifikation
(4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
1g
95.0
C7H6ClFO2S
4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
208.631
208.64
Bernsteinfarbene Glasflasche
103360-04-9
95%
MFCD01631930
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
(4-Fluorphenyl)methansulfonylchlorid
2759108
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation