Learn More
4-Fluorphenylsulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778647
60.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
383-29-9
C12H8F2O2S
254.25
MFCD00000350
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
67842
1-fluoro-4-(4-fluorobenzenesulfonyl)benzene
FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
383-29-9
C12H8F2O2S
254.25
MFCD00000350
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
67842
1-fluoro-4-(4-fluorobenzenesulfonyl)benzene
FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenyl sulfone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97.0°C to 100.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (FC6H4)2SO2
Menge 25 g
Formelmasse 254.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristall oder Pulver