Learn More
4-Fluorphenylacetylchlorid, 98 %, ACROS Organics™
32.50 € - 376.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS 459-04-1
Summenformel C8H6ClFO
Molare Masse (g/mol) 172.59
MDL-Nummer MFCD00674181
InChI-Schlüssel SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
PubChem-CID 3744988
IUPAC-Name 2-(4-methoxethoxy)acetylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)Cl)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10177532
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
376120010
1g Glasflasche
32.50 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10013452
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
376120050
5g Glasflasche
107.60 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10721145
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
376120250
25g Glasflasche
376.70 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
13-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
459-04-1
172.59
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
3744988
C1=CC(=CC=C1CC(=O)Cl)F
C8H6ClFO
MFCD00674181
4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
2-(4-methoxethoxy)acetylchlorid
Spezifikation
4-Fluorophenylacetyl chloride
107°C
Glasflasche
1.259
Gelb
459-04-1
100.0
C8H6ClFO
MFCD00674181
Solubility in water: reacts
C1=CC(=CC=C1CC(=O)Cl)F
172.59
172.59
98%
1.2590g/mL
Authentic
1.5110 to 1.513
60°C (8.0mmHg)
1g
97.5
97.5% min. (GC)
FC6H4CH2C(O)Cl
4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
2-(4-methoxethoxy)acetylchlorid
3744988
Flüssig
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylacetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)