Learn More
4-Fluorphenylsulfonylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024730
34.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
32083-66-2
C8H6FNO2S
199.199
MFCD00179339
WBXJZTLPEMITJL-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-fluorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-fluorophenylsulfonylacetonitrile, 4-fluorobenzenesulfonylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-fluorophenylsulfonyl acetonitrile
565732
2-(4-fluorphenyl)sulfonylacetonitril
C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
32083-66-2
C8H6FNO2S
199.199
MFCD00179339
WBXJZTLPEMITJL-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-fluorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-fluorophenylsulfonylacetonitrile, 4-fluorobenzenesulfonylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-fluorophenylsulfonyl acetonitrile
565732
2-(4-fluorphenyl)sulfonylacetonitril
C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC#N
4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile is used to produce 3-(4-fluoro-benzenesulfonyl)-thiophen-2-ylamine with [1,4]dithiane-2,5-diol. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorphenylsulfonylacetonitril wird zur Herstellung von 3-(4-Fluor-benzolsulfonyl)-thiophen-2-ylamin mit [1,4]Dithian-2,5-diol verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 199.2
Reinheit (%) 97%