Learn More
4-Fluorphenylurea, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorophenylharnstoff wird häufig als Filter für Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-Fluorophenylharnstoff wird häufig als Filter für Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluorophenylurea |
Schmelzpunkt | 183°C to 185°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2090131 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 154.14 |
Reinheit (%) | 96% |