Learn More
4-Fluorphenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15455415
116.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 181705-93-1
Dichte 0.992
Summenformel C6H4BrFZn
MDL-Nummer MFCD02093640
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 4-fluorobenzen-1-ide bromide
InChI-Schlüssel VRJVWWPYGMESMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)F.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 240.38
PubChem CID 54707046
Formelmasse 240.38