Learn More
4-Fluorpiperidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028435
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57395-89-8
C5H11ClFN
139.598
MFCD03452786
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoropiperidine hydrochloride, 4-fluoropiperidine hcl, 4-fluoropiperidinehydrochloride, acmc-1auoh, 4-fluoro-piperidine hydrochloride, 4-fluoranylpiperidine hydrochloride, piperidine, 4-fluoro-, hydrochloride, 78197-27-0 4-fluoropiperidine hydrochloride
2759158
4-Fluorpiperidin;hydrochlorid
C1CNCCC1F.Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57395-89-8
C5H11ClFN
139.598
MFCD03452786
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoropiperidine hydrochloride, 4-fluoropiperidine hcl, 4-fluoropiperidinehydrochloride, acmc-1auoh, 4-fluoro-piperidine hydrochloride, 4-fluoranylpiperidine hydrochloride, piperidine, 4-fluoro-, hydrochloride, 78197-27-0 4-fluoropiperidine hydrochloride
2759158
4-Fluorpiperidin;hydrochlorid
C1CNCCC1F.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoropiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 139.6
Reinheit (%) 95%