Learn More
4-Fluortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080683
22.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
352-32-9
C7H7F
110.131
MFCD00000358
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
9603
1-Fluor-4-Methylbenzol
CC1=CC=C(C=C1)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
352-32-9
C7H7F
110.131
MFCD00000358
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
9603
1-Fluor-4-Methylbenzol
CC1=CC=C(C=C1)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorotoluene
Schmelzpunkt -56°C
Dichte 1.001
Siedepunkt 115°C to 116°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.4685
Menge 100 g
UN-Nummer UN2388
Beilstein 1362373
Merck Index 14,4180
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 99%