Learn More
4-Formylpyrazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Formylpyrazole |
| CAS | 35344-95-7 |
| Summenformel | C4 H4 N2 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-Pyrazolecarboxaldehyde, 1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-1-5-6-2-4/h1-3H,(H,5,6) |
| SMILES | O=Cc1cn[nH]c1 |
| IUPAC-Name | 1H-Pyrazol-4-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 96.087 |
| Formelmasse | 96.032 |