Learn More
4-Guanidinobenzoic Acid-D4 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30389628
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389628 2.5 mg -
30406146 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30389628 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG8213022.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1203588-99-1
Summenformel C8H5D4N3O2 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 219.66
Synonym 4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoic Acid Hydrochloride-D4, p-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride-D4
IUPAC-Name 4-guanidinobenzoic-2,3,5,6-d4 acid hydrochloride
SMILES [2H]C1=C(C(O)=O)C([2H])=C([2H])C(NC(N)=N)=C1[2H].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Guanidinobenzoic Acid-D4 Hydrochloride
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/i1D,2D,3D,4D;
Formelmasse 219.55