Learn More
4-Heptanol 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10716201 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10716201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149850050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Heptanol
Namenshinweis 93%
CAS 589-55-9
CAS Min. % 91.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -41.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 156°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H16O
Strukturformel CH3(CH2)2CH(OH)C3H7
Brechungsindex 1.4175 to 1.4215
MDL-Nummer MFCD00021934
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.81
Synonym 4-heptanol, dipropylcarbinol, unii-yg7b8091bp, di-n-propylcarbinol, heptanol-4, 4-heptyl alcohol, n-heptan-4-ol, acmc-209m8k, yvbculsizwmtfy-uhfffaoysa, ch3 ch2 2choh ch2 2ch3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
InChI-Schlüssel YVBCULSIZWMTFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(CCC)O
IUPAC-Name Heptan-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 116.2
PubChem CID 11513
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Heptanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.