missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydrazin-2,6-dimethylpyrimidin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydrazino-2, 6-dimethylpyrimidine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-hydrazino-2,6-dimethylpyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-hydrazinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-yl hydrazine, 2,6-dimethyl-pyrimidin-4-yl-hydrazine, 2,4-dimethyl-6-hydra-zinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidine-4-ylhydrazine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl hydrazine, pyrimidine,4-hydrazinyl-2,6-dimethyl, pyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethyl |
Formelmasse | 138.17 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'