Learn More
4-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813120
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
24589-77-3
C7H9ClN2O2
188.61
MFCD00039073
XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
90547
hydrogen 4-hydrazinylbenzoic acid chloride
[H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
24589-77-3
C7H9ClN2O2
188.61
MFCD00039073
XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
90547
hydrogen 4-hydrazinylbenzoic acid chloride
[H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 252.0°C to 254.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 188.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.