Learn More
4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025024
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24589-77-3
C7H9ClN2O2
188.61
MFCD00039073
XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
90547
4-Hydrazinobenzoesäure;hydrochlorid
[H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24589-77-3
C7H9ClN2O2
188.61
MFCD00039073
XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
90547
4-Hydrazinobenzoesäure;hydrochlorid
[H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It may be used for the preparation of 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es kann für die Herstellung von 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-Hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoesäure verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 252°C to 254°C (decomposition)
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 188.61
Reinheit (%) 98%