Learn More
4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30394942
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394942 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394942 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH941365500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile
CAS 28657-78-5
Summenformel C10H5N3O3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H5N3O3/c11-3-7-10(14)5-1-8-9(16-4-15-8)2-6(5)12-13-7/h1-2H,4H2,(H,12,14)
SMILES Oc1c(nnc2cc3OCOc3cc12)C#N
IUPAC-Name 4-Hydroxy-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Cinnolin-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 215.16
Formelmasse 215.0331