Learn More
4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30391563
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30391563 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391563 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9413651G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile
CAS 28657-78-5
Summenformel C10H5N3O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H5N3O3/c11-3-7-10(14)5-1-8-9(16-4-15-8)2-6(5)12-13-7/h1-2H,4H2,(H,12,14)
SMILES Oc1c(nnc2cc3OCOc3cc12)C#N
IUPAC-Name 4-Hydroxy-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Cinnolin-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 215.16
Formelmasse 215.0331