Learn More
4-Hydroxy-1-(3-pyridyl-2,4,5,6-d4)-1-butanone, TRC
Artikelnummer. 30392504
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392504 100 mg
30392629 10 mg
30389327 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30392504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH953006100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132666-98-8
Summenformel C9H7D4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.21
Synonym (Pyridine-d4)-HPB
SMILES OCCCC(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C1[2H])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl-2,4,5,6-d4)-1-butanone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,11H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
Formelmasse 169.1041