missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno-[2,3-e]-1,2-thiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7040929
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
59804-37-4
C13H11N3O4S2
337.37
MFCD00083502
WZWYJBNHTWCXIM-RAXLEYEMSA-N
tenoxicam, mobiflex, tilcotil, tenoxicamum, liman, tenoxicamum inn-latin, apo-tenoxicam, novo-tenoxicam, tilcotil tn, unii-z1r9n0a399
54677971
CHEBI:32192
4-Hydroxy-2-Methyl-1,1-Dioxo-N-Pyridin-2-ylthieno[2,3-e]Thiazin-3-Carboxamid
CN1\C(=C(/O)NC2=CC=CC=N2)C(=O)C2=C(C=CS2)S1(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
59804-37-4
C13H11N3O4S2
337.37
MFCD00083502
WZWYJBNHTWCXIM-RAXLEYEMSA-N
tenoxicam, mobiflex, tilcotil, tenoxicamum, liman, tenoxicamum inn-latin, apo-tenoxicam, novo-tenoxicam, tilcotil tn, unii-z1r9n0a399
54677971
CHEBI:32192
4-Hydroxy-2-Methyl-1,1-Dioxo-N-Pyridin-2-ylthieno[2,3-e]Thiazin-3-Carboxamid
CN1\C(=C(/O)NC2=CC=CC=N2)C(=O)C2=C(C=CS2)S1(=O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'