Learn More
4-Hydroxy-2-methylchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022012
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
607-67-0
C10H9NO
159.19
MFCD00006758,MFCD00518775
NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
69089
CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
607-67-0
C10H9NO
159.19
MFCD00006758,MFCD00518775
NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
69089
CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
4-Hydroxy-2-methylquinoline is act as an intermediate in the synthesis of dequalinium chloride and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-2-methylchinolin ist als Zwischenprodukt bei der Synthese von Dequaliniumchlorid und als pharmazeutisches Zwischenprodukt tätig.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methylquinoline
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Menge 5 g
Beilstein 118320
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-Chinolin-4-on
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) ≥98%