Learn More
4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17911516
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17911516 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911516 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0084.240025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 24683-22-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H8 N2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N2O4S/c10-9(13)7-8(12)5-3-1-2-4-6(5)16(14,15)11-7/h1-4,11-12H,(H2,10,13)
SMILES NC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
IUPAC-Name 4-Hydroxy-1,1-Dioxo-2H-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 240.24
Menge 25 mg
Formelmasse 240.0205 g/mol