Learn More
4'-Hydroxy-3',5'-Dimethoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405247
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405247 1 g 1 Gramm
11415247 5 g 5 Gramm
11425247 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22634.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2478-38-8
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
MDL-Nummer MFCD00008748
InChI-Schlüssel OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3,5-Dimethoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 117°C to 122°C
Menge 1 g
Beilstein 1966119
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 97%