Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021525
16.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
530-56-3
C9H12O4
184.191
MFCD00016871
LUOAEJWSKPQLJD-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxyphenol, syringyl alcohol, syringic alcohol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl alcohol, unii-k7g66i59xc, benzenemethanol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-4-hydroxymethyl phenol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxy-phenol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzylalcohol
10741
CHEBI:86948
4-(Hydroxymethyl)-2,6-Dimethoxyphenol
COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
530-56-3
C9H12O4
184.191
MFCD00016871
LUOAEJWSKPQLJD-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxyphenol, syringyl alcohol, syringic alcohol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl alcohol, unii-k7g66i59xc, benzenemethanol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-4-hydroxymethyl phenol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxy-phenol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzylalcohol
10741
CHEBI:86948
4-(Hydroxymethyl)-2,6-Dimethoxyphenol
COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CO
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol is a 2,4,6- substituted phenol with antiviral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol ist ein 2,4,6-substituiertes Phenol mit antiviralen Eigenschaften.
Löslichkeit
Schwerlöslich (0.40 g/l bei 25 °C).
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Menge 1 g
Beilstein 1873975
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble (0.40g/L at 25°C).
Formelmasse 184.19
Reinheit (%) 97%