Learn More
4-Hydroxy-3-iod-5-Methoxybenzaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Iodovanillin |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | IC6H2(OCH3)(OH)CHO |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 278.04 |
Reinheit (%) | 97% |