Learn More
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)essigsäure-2,2-d2-Säure, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Homovanillic Acid D2 (acetic-2,2-D2 acid) |
| CAS | 53587-33-0 |
| Summenformel | C9 D2 H8 O4 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Benzeneacetic-d2 acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (9 CI), Homovanillic-2H2 acid, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)dideuterioacetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic-d2 acid, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic-2,2-d2 acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10 H,5H2,1H3,(H,11,12)/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-Name | 2,2-Dideuterio-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.1856 |
| Formelmasse | 184.0705 g/mol |
| Mehr anzeigen |