Learn More
4-Hydroxy-4-phenylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052705
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40807-61-2
C11H15NO
177.247
MFCD00006000
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
96387
4-Phenylpiperidin-4-ol
C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40807-61-2
C11H15NO
177.247
MFCD00006000
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
96387
4-Phenylpiperidin-4-ol
C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Beilstein 141577
Synonym 4-hydroxy-4-phenylpiperidine, 4-phenyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenyl, 4-phenyl-piperidin-4-ol, 4phenyl-4-piperidinol, 4-phenyl-4-piperidol, acmc-1amcr, 4-piperidinol,4-phenyl, 4-phenyl-piperidine-4-ol, 4-hydroxy-4phenylpiperidine
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest