Learn More
4-Hydroxy-4'-(trimethylacetoxy)benzophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-4'-(trimethylacetoxy)benzophenone |
| CAS | 114031-67-3 |
| Summenformel | C18 H18 O4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H18O4/c1-18(2,3)22-17(21)14-6-4-12(5-7-14)16(20)13-8-10-15(19)11-9-13/h4-11,19H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-4-(4-hydroxybenzoyl)benzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 298.33 |
| Formelmasse | 298.1205 |