missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxy-6-mercaptopyrazol-[3,4-d]-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3212091
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
24521-76-4
C5H4N4OS
168.18
MFCD00022782
SXRSXYWROQWSGJ-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-6-mercaptopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-mercapto-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-mercapto-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-mercapto-4-hydroxy-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-sulfanyl-1h,4h,5h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 6-mercapto-1,5-dihydro-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one,1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo
3034349
6-Sulfanyliden-1,2-Dihydropyrazol[3,4-d]Pyrimidin-4-on
C1=C2C(=NC(=S)NC2=O)NN1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
24521-76-4
C5H4N4OS
168.18
MFCD00022782
SXRSXYWROQWSGJ-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-6-mercaptopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-mercapto-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-mercapto-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-mercapto-4-hydroxy-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-sulfanyl-1h,4h,5h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 6-mercapto-1,5-dihydro-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one,1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo
3034349
6-Sulfanyliden-1,2-Dihydropyrazol[3,4-d]Pyrimidin-4-on
C1=C2C(=NC(=S)NC2=O)NN1
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >310.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 168.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'