Learn More
4-Hydroxy-6-Methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723453
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10723453 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10498012 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723453 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RJF00491EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 68087-13-8
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.229
MDL-Nummer MFCD00052618
InChI-Schlüssel OWIFCBBLFPQMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidine, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4 3h-one, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-ol, maybridge1_006914, 6-hydroxy-4-methoxymethyl-2-methylthiopyrimidine, 6-methyloxy methyl-2-methylthio-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 6-methoxymethyl-2-methylthio
PubChem CID 2730176
IUPAC-Name 6-(Methoxymethyl)-2-methylsulfanyl-1H-pyrimidin-4-on
SMILES COCC1=CC(=O)N=C(N1)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 97%