Learn More
4-Hydroxy-6-Methyl-2-Pyron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317786
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317786 25 g 25 Gramm
11327786 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11457.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 675-10-5 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675-10-5
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00006641,MFCD18820248
InChI-Schlüssel OOKCZXGEYPSNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 2-hydroxy-6-methyl-4h-pyran-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, triacetic acid lactone, triacetate lactone, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-4-hydroxypyron-2, unii-s1s883s4ee, 6-methyl-4-hydroxy-2-pyrone, ccris 3600
PubChem CID 54675757
ChEBI CHEBI:16458
IUPAC-Name 4-Hydroxy-6-Methylpyran-2-on
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Schmelzpunkt ∽186°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 113815
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 98%