Learn More
4-Hydroxy Atorvastatin Hemicalcium Salt, TRC
Artikelnummer. 30004186
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004186 10 mg 10 Milligramm
30012672 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH82896110MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1263176-34-6
Summenformel C66H68CaF2N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 1187.34
Synonym (βR,δR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-4-[[(4-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid Hemicalcium Salt, p-Hydroxyatorvastatin Hemicalcium Salt
SMILES OC1=CC=C(NC(C2=C(C(C)C)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C(C3=CC=C(F)C=C3)=C2C4=CC=CC=C4)=O)C=C1.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy Atorvastatin Hemicalcium Salt
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H35FN2O6.Ca/c1-20(2)31-30(33(42)35-24-12-14-25(37)15-13-24)29(21-6-4-3-5-7-21)32(22-8-10-23(34)11-9-22)36(31)17-16-26(38)18-27(39)19-28(40)41;/h3-15,20,26-27,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41);/q;+2/p-1/t26-,27-;/m1./s1