Learn More
4-Hydroxy Felbamate, TRC
Artikelnummer. 30394970
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394970 10 mg
30391069 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94247010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109482-28-2
Summenformel C11H14N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)-1,3-propanediyl Dicarbamate, W 2986
IUPAC-Name [3-carbamoyloxy-2-(4-hydroxyphenyl)propyl] carbamate
SMILES NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy Felbamate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2O5/c12-10(15)17-5-8(6-18-11(13)16)7-1-3-9(14)4-2-7/h1-4,8,14H,5-6H2,(H2,12,15)(H2,13,16)
Formelmasse 254.0903