Learn More
4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-hydroxy MiPT |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H20N2O/c1-10(2)16(3)8-7-11-9-15-12-5-4-6-13(17)14(11)12/h4-6,9-10,15,17H,7-8H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 232.1576 |