Learn More
4-Hydroxy Nisoldipin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy Nisoldipine |
| CAS | 106685-70-5 |
| Summenformel | C20 H24 N2 O7 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H24N2O7/c1-11-15(18(23)28-5)17(13-8-6-7-9-14(13)22(26)27)16(12(2)21-11)19(24)29-10-20(3,4)25/h6-9,17,21,25H,10H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)(C)O)C |
| IUPAC-Name | 5-O-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-3-O-methyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 404.41 |
| Formelmasse | 404.1584 |