Learn More
4'-Hydroxy-Trazodon-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Hydroxy Trazodone-d6 |
| CAS | 1794970-67-4 |
| Summenformel | C19 2H6 H16 Cl N5 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-[3-[4-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl-d6]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(m-Chloro-p-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl-d6]-s-triazolo[4.3-a]pyridin-3(2H)-one, 4-Hydroxytrazodone-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22ClN5O2/c20-16-14-15(5-6-17(16)26)23-12-10-22(11-13-23)7-3-9-25-19(27)24-8-2-1-4-18(24)21-25/h1-2,4-6,8,14,26H,3,7,9-13H2/i3D2,7D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N1CCN(CC1)c2ccc(O)c(Cl)c2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3N=C4C=CC=CN4C3=O |
| IUPAC-Name | 2-[3-[4-(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 393.9 |
| Formelmasse | 393.184 |