Learn More
4'-Hydroxy-Warfarin, TRC
Artikelnummer. 30137229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137229 25 mg 25 Milligramm
30003209 10 mg 10 Milligramm
30011698 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH99610025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24579-14-4
Summenformel C19 H16 O5
Molekulargewicht (g/mol) 324.33
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-, Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-hydroxybenzyl)-4-hydroxy- (8CI), 4-Hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, 4'-Hydroxy warfarin, 4'-Hydroxywarfarin
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-[1-(4-Hydroxyphenyl)-3-Oxobutyl]Chromen-2-1
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(O)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy Warfarin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3
Formelmasse 324.0998