Learn More
4-Hydroxybenzamid,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411267
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411267 5 g 5 Gramm
11421267 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24222.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 619-57-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-57-8
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007997
InChI-Schlüssel QXSAKPUBHTZHKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 4-hydroxy, 4-hydroxy-benzamide, p-hydroxybenzamide, unii-9ou5yd093j, 4-hydroxy benzamide, 1,3,4,9-tetrahydro-2-hydroxybenzoyl-9-4-hydroxyphenyl methyl-6-methoxy-2h-pyrido 3,4-b indole, 4-oxidanylbenzamide, acmc-1apvc, para-hydroxybenzoic amide
PubChem CID 65052
IUPAC-Name 4-hydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzamide
Schmelzpunkt 159°C to 162°C
Menge 5 g
Beilstein 1906921
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxybenzamide