Learn More
4-Hydroxybenzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzamide |
| CAS | 619-57-8 |
| Summenformel | C7H7NO2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-Carbamoylphenol, NSC 524134, SR 4328, p-Hydroxybenzamide, p-Hydroxybenzoic Acid Amide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Hydroxybenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.14 |
| Formelmasse | 137.0477 |