Learn More
Alfa Aesar™ 4-Hydroxybenzamidin-Hydrochlorid, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H31566.03
Weitere Details : CAS : 38148-63-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464157
  • 43.90 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
4-Hydroxybenzamidinhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
38148-63-9
172.612
OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N
5493520
C1=CC(=O)C=CC1=C(N)N.Cl
C7H9ClN2O
MFCD00136405
4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride
4-(Diaminomethyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on;hydrochlorid
Spezifikation
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
221°C to 224°C
38148-63-9
MFCD00136405
Soluble in water.
C1=CC(=O)C=CC1=C(N)N.Cl
172.612
172.61
Hygroscopic
1g
C7H9ClN2O
4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride
OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N
4-(Diaminomethyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on;hydrochlorid
5493520
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation