Learn More
4-Hydroxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058440
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71597-85-8
C6H7BO3
137.93
MFCD01074628
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
2734360
(4-hydroxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71597-85-8
C6H7BO3
137.93
MFCD01074628
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
2734360
(4-hydroxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
4-Hydroxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura coupling and Stille coupling and potential for introducing different alkyl groups, palladium-catalyzed aminocarbonylation and cross-coupling reactions, bio-supported palladium nanoparticles as phosphine-free catalyst for Suzuki reaction in water and Cu2O-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling of tetrazoles. It is also used in preparation of rod-like dendronized polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzolboronsäure wird für die Suzuki-Miyaura-Kupplung und die Stille-Kupplung sowie potenziell für die Einführung verschiedener Alkylgruppen, Palladium-katalysierter Aminocarbonylierung und Querverbindungsreaktionen, bio-unterstützter Palladium-Nanopartikel als phosphinfreier Katalysator für die Suzuki-Reaktion in Wasser sowie Cu2O-katalysierte aerobe oxidative Querverbindung von Tetrazolen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von stabähnlichen dendronisierten Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽285°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2963491
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 137.93
Reinheit (%) 97%