Learn More
4-Hydroxybenzoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzoyl Chloride |
| CAS | 28141-24-4 |
| Summenformel | C7 H5 Cl O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | p-Hydroxybenzoyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 4-Hydroxybenzoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.566 |
| Formelmasse | 155.998 |