missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxybenzoylacrylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11400348
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400348 5 g 5 Gramm
11490338 1 g 1 Gramm
11410348 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11400348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24519.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 24849-48-7 | C10H7O4 | 191.16 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24849-48-7
Summenformel C10H7O4
Molekulargewicht (g/mol) 191.16
MDL-Nummer MFCD00460607
InChI-Schlüssel LQCBGQDCRBYBMK-AATRIKPKSA-M
IUPAC-Name (2E)-4-(4-Hydroxyphenyl)-4-oxobut-2-enoat
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Schmelzpunkt 197°C to 198°C
Menge 5 g
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.