Learn More
4-Hydroxybenzoylacrylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410348
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410348 25 g 25 Gramm
11490338 1 g 1 Gramm
11400348 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24519.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24849-48-7 | C10H7O4 | 191.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24849-48-7
Summenformel C10H7O4
Molekulargewicht (g/mol) 191.16
MDL-Nummer MFCD00460607
InChI-Schlüssel LQCBGQDCRBYBMK-AATRIKPKSA-M
IUPAC-Name (2E)-4-(4-Hydroxyphenyl)-4-oxobut-2-enoat
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Schmelzpunkt 197°C to 198°C
Menge 25 g
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 97%