Learn More
4-Hydroxybutylacrylat, 95 %, stab. mit ca. 500 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045542
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2478-10-6
MFCD00010261
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2478-10-6
MFCD00010261
4-Hydroxybutyl acrylate is used in paint and coating materials (excellent scratch resistance, mechanical properties, and acid rain resistance ), pressure sensitive adhesives, UV/EB curable composition, waterborne coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybutylacrylat wird in Lack- und Beschichtungsmaterialien (ausgezeichnete Kratzfestigkeit, mechanische Eigenschaften und Resistenz gegen sauren Regen), druckempfindlichen Klebstoffen, UV/Elektronenstrahl-härtenden Zusammensetzungen, wasserbasierten Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybutyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 1.041
Siedepunkt ∼230°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C7H12O3
Brechungsindex 1.452
Menge 5 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1756545
Synonym 4-hydroxybutyl acrylate, acrylic acid 4-hydroxybutyl ester, hydroxybutyl acrylate, 1,4-butanediol monoacrylate, 2-propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester, unii-4o2a4het1x, 4o2a4het1x, hydroxybutylacrylate, 4-hydroxybutylacrylate, 4-hydroxy-butyl acrylate
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
InChI-Schlüssel NDWUBGAGUCISDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCCCO
IUPAC-Name 4-Hydroxybutyl-prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
PubChem CID 75588
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%