Learn More
4'-Hydroxyflavanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Hydroxyflavanone |
| Schmelzpunkt | ∼182°C |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 2-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-on |
| Formelmasse | 240.25 |
| Reinheit (%) | 98% |