Learn More
4'-Hydroxyflavanone, TRC
Artikelnummer. 30390858
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390858 250 mg 250 Milligramm
30395424 50 mg -
30405837 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30390858 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH942443250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6515-37-3
Summenformel C15 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.25
Synonym (±)-4'-Hydroxyflavanone
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3ccccc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxyflavanone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O3/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-8,15-16H,9H2
Formelmasse 240.0786