Learn More
4-(Hydroxymethyl)-pyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475697
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475697 1 g 1 Gramm
15485697 5 g 5 Gramm
15495697 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32921.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 923169-37-3 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 923169-37-3
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD08447083
InChI-Schlüssel QMLYYPGJXCVEHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl picolinic acid, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 22645434
IUPAC-Name 4-(Hydroxymethyl)Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 178°C to 185°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 153.15
Reinheit (%) 95%