Learn More
4-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Used as a reagent in the identification and optimization of pteridinone Toll-like receptor 7 agonists, which can be used for the oral treatment of viral hepatitis. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran is also a starting material for [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone which is a drug that acts as CB2 cannabinoid receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reagenz zur Identifizierung und Optimierung von Pteridinon-Toll-ähnlichen Rezeptor7-Agonisten verwendet, die zur oralen Behandlung von viraler Hepatitis verwendet werden können. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran ist auch ein Ausgangsmaterial für [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon, ein Arzneimittel, das als CB2-Cannabinoid-Rezeptor-Agonist wirkt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Reagenz zur Identifizierung und Optimierung von Pteridinon-Toll-ähnlichen Rezeptor7-Agonisten verwendet, die zur oralen Behandlung von viraler Hepatitis verwendet werden können. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran ist auch ein Ausgangsmaterial für [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon, ein Arzneimittel, das als CB2-Cannabinoid-Rezeptor-Agonist wirkt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran |
Siedepunkt | 111°C to 115°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 61°C (142°F) |
Brechungsindex | 1.46 |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 103069 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | oxan-4-ylmethanol |
Formelmasse | 116.16 |
Reinheit (%) | 98% |